Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 461 CHF
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24447977
CAS-Nummer: 1262419-96-4