3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
PC501619-100MG PC501619-1G PC501619-250MG
APOSPC501619-100MGEA 59.2 CHF
APOSPC501619-100MG APOSPC501619-1G APOSPC501619-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,138 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20659871
CAS-Nummer: 816449-67-9