Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501605-1G
PC501605-250MG
PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA
115
CHF
APOSPC501605-1G
APOSPC501605-250MG
APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇FO₃ MW: 182,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16036861 CAS-Nummer: 1093865-65-6 |