2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501584-1G PC501584-250MG PC501584-5G
APOSPC501584-1GEA 323 CHF
APOSPC501584-1G APOSPC501584-250MG APOSPC501584-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18642940
CAS-Nummer: 154650-59-6