2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 330 CHF
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20526383
CAS-Nummer: 1289043-16-8