2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501576-1G PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA 219 CHF
APOSPC501576-1G APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780634
CAS-Nummer: 18349-09-2