Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 45.3 CHF
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836511
CAS-Nummer: 937636-18-5