2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 103 CHF
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO₄S
Siedepunkt: 145 °C
Melting Pt: 69…70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858095
CAS-Nummer: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II