2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 38.3 CHF
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₅O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226643
CAS-Nummer: 153338-23-9