2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501501-1G
PC501501-250MG
PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA
83.6
CHF
APOSPC501501-1G
APOSPC501501-250MG
APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃F₅O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22580924 CAS-Nummer: 1404195-06-7 UN: 1993 ADR: 3,III |