2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501495-1G
PC501495-250MG
PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA
195
CHF
APOSPC501495-1G
APOSPC501495-250MG
APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂F₅I MW: 307,987 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28396364 CAS-Nummer: 910787-71-2 |