3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501476-1G PC501476-5G PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA 131 CHF
APOSPC501476-1G APOSPC501476-5G APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209.098 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032180
CAS-Nummer: 1214335-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III