2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501463-1G
PC501463-250MG
APOSPC501463-1GEA
557
CHF
APOSPC501463-1G
APOSPC501463-250MG
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
2-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₄BrF₅S MW: 283,057 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26408179 CAS-Nummer: 1435807-16-1 |