Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 97.5 CHF
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273345
CAS-Nummer: 128577-47-9