4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 919 CHF
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28397844
CAS-Nummer: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable