Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501414-1G
PC501414-25G
PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA
26.2
CHF
APOSPC501414-1G
APOSPC501414-25G
APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ MW: 199,136 g/mol Melting Pt: 50…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12172991 CAS-Nummer: 883987-72-2 |