4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501409-1G
PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA
758
CHF
APOSPC501409-1G
APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₆BrF₃O MW: 267,043 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348640 CAS-Nummer: 78126-14-4 UN: 3261 ADR: 8,III |