4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50139-1G
PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA
223
CHF
APOSPC50139-1G
APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Formel:
C₇H₅F₂NO₂S MW: 205,182 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00804873 CAS-Nummer: 24933-57-1 |