5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501388-1G
PC501388-250MG
APOSPC501388-1GEA
502
CHF
APOSPC501388-1G
APOSPC501388-250MG
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
5'-Fluoro-2'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formel:
C₉H₉FO₃S MW: 216,229 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348626 CAS-Nummer: 1845690-53-0 |