3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G
PC501365-250MG
PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA
265
CHF
APOSPC501365-1G
APOSPC501365-250MG
APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrFO₂S MW: 267,115 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20485579 CAS-Nummer: 942199-49-7 |