3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 557 CHF
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253,089 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032287
CAS-Nummer: 959961-65-0