2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501347-250MG
PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA
884
CHF
APOSPC501347-250MG
APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel:
C₇H₅F₅N₂S Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28348604 CAS-Nummer: 159727-27-2 |