4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501341-1G
PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA
584
CHF
APOSPC501341-1G
APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₄F₆O₂ MW: 246.107 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28348599 CAS-Nummer: 120355-08-0 |