2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 401 CHF
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312,919 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348592
CAS-Nummer: 1807120-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III