5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 73.1 CHF
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₅BrFIO
MW: 330.921 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22543687
CAS-Nummer: 1394291-47-4