4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501279-1G
PC501279-250MG
PC501279-5G
APOSPC501279-1GEA
69.6
CHF
APOSPC501279-1G
APOSPC501279-250MG
APOSPC501279-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formel:
C₆H₄BrFIN MW: 315,91 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22570400 CAS-Nummer: 1201149-19-0 |