4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501277-1G
PC501277-5G
PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA
332
CHF
APOSPC501277-1G
APOSPC501277-5G
APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrFNO MW: 220,039 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22418610 CAS-Nummer: 1261216-27-6 |