4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 301 CHF
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₃BrF₂N₂O₂
MW: 253.001 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22375090
CAS-Nummer: 626238-73-1