2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501248-1G PC501248-250MG
APOSPC501248-1GEA 1040 CHF
APOSPC501248-1G APOSPC501248-250MG
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline 95%
2-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₇F₄NO
MW: 209,141 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16074816
CAS-Nummer: 1248331-97-6