3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50123-1G
PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA
184
CHF
APOSPC50123-1G
APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₂N MW: 173,547 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18415562 CAS-Nummer: 103879-29-4 |