2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 101 CHF
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348526
CAS-Nummer: 186309-73-9