4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 128 CHF
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26687842
CAS-Nummer: 1540204-53-2