4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 227 CHF
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348517
CAS-Nummer: 1784897-62-6