3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501205-1G
PC501205-250MG
PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA
97.5
CHF
APOSPC501205-1G
APOSPC501205-250MG
APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅BrFNO₃ MW: 262,033 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23711759 CAS-Nummer: 1427431-58-0 UN: 3261 ADR: 8,III |