5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene
PC501204-1G
PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA
147
CHF
APOSPC501204-1G
APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250,022 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20527806 CAS-Nummer: 1137869-91-0 |