3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 138 CHF
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142928
CAS-Nummer: 1174006-08-6