3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501144-1G
PC501144-250MG
PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA
567
CHF
APOSPC501144-1G
APOSPC501144-250MG
APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185622 CAS-Nummer: 1104543-73-8 UN: 3261 ADR: 8,III |