Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC501140-100MG PC501140-1G PC501140-250MG
APOSPC501140-100MGEA 174 CHF
APOSPC501140-100MG APOSPC501140-1G APOSPC501140-250MG
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Formel: C₁₀H₁₀BrFO₂
MW: 261.088 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348474
CAS-Nummer: 1980044-80-1
UN: 3261
ADR: 8 III