3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 1290 CHF
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄I
MW: 368,893 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348453
CAS-Nummer: 1934724-90-9