4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 69.6 CHF
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18826339
CAS-Nummer: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III