3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]benzotrifluoride
PC50107-1G PC50107-250MG PC50107-5G
APOSPC50107-1GEA 655 CHF
APOSPC50107-1G APOSPC50107-250MG APOSPC50107-5G
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO₂
MW: 312,083 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28515423
CAS-Nummer: 1820664-98-9