5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 780 CHF
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
MW: 299,475 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01658359
CAS-Nummer: 39215-09-3