4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC500985-1G PC500985-5G
APOSPC500985-1GEA 200 CHF
APOSPC500985-1G APOSPC500985-5G
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Chloro-6-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,571 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22493415
CAS-Nummer: 1314092-05-1