2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 236 CHF
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699093
CAS-Nummer: 1160246-19-4