2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 193 CHF
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Formel: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (5 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036116
CAS-Nummer: 946605-55-6