3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500812-1G PC500812-5G
APOSPC500812-1GEA 34.8 CHF
APOSPC500812-1G APOSPC500812-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07432790
CAS-Nummer: 123207-61-4