2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500800-1G
PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA
1020
CHF
APOSPC500800-1G
APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16606346 CAS-Nummer: 1227511-82-1 |