5-Fluorophthalide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-benzofuran-1(3H)-one, 5-Fluoroisobenzofuran-1(3H)-one
PC500768-1G
PC500768-5G
PC500768-250MG
APOSPC500768-1GEA
62.7
CHF
APOSPC500768-1G
APOSPC500768-5G
APOSPC500768-250MG
5-Fluorophthalide
5-Fluorophthalide
Formel:
C₈H₅FO₂ MW: 152,123 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09842448 CAS-Nummer: 700-85-6 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)