4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 314 CHF
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232.843 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22573054
CAS-Nummer: 1331945-16-4