4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 418 CHF
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232.843 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28122909
UN: 3261
ADR: 8 III